Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface, 6000 cm², -, 1 per pack/4 per case
Codice catalogo 734-3378
Nome del fornitore:   Corning
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Codice catalogo 734-3378
Nome del fornitore:  Corning
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface, 6000 cm², -, 1 per pack/4 per case
Price
SFr. 4’480.00
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents
The Corning® HYPERStack® cell culture vessel is a closed system that allows fluid manipulations to occur through preassembled tubing sets. Two ³/₈" ID tubing ports for filling and venting allow filling via bag assembly, sterile bottle connection or pumping. The attached vent filters are 0,2 μm pore, hydrophobic membranes that allow air displacement during filling while minimising the risk of contamination.
  • Features 18,000 cm² cell growth area
  • Closed system approach with integrally incorporated USP
  • Class VI certified C-FLEX tubing for liquid handling manipulations
  • Low particulate assembly method acceptable for cell therapy applications
  • Corning proprietary gas-permeable film technology
  • Corning CellBIND surface treatment for optimal cell attachment and performance
  • USP Class VI virgin polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Gamma sterilized to SAL 10⁻⁶ standard
  • 100% leak tested prior to shipping
Documents
Specifiche
  • Tipo di chiusura:
    -
  • Superficie di crescita:
    6000 cm²
  • Confezione:
    1 per pack/4 per case
  • Descrizione:
    HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface
  • Seq:
    03
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø int.tubo
    Tubo est.Ø
    Disponibilità
    Price
  • Kit di tubi monouso, ADCF C-Flex, sterili
    Kit di tubi monouso, ADCF C-Flex, sterili
    734-2487
    9,5 mm
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 249.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Roller bottle con tappo Easy Grip, 850 cm², in PS, non trattato, sterile
    Roller bottle con tappo Easy Grip, 850 cm², in PS, non trattato, sterile
    734-2492
    Log in per disponibilità
    1 * 40 ST - SFr. 828.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø int.tubo
    Tubo est.Ø
    Disponibilità
    Price
  • Kit di tubi monouso, MPC, filtro di 0,2 μm, sterile
    Kit di tubi monouso, MPC, filtro di 0,2 μm, sterile
    734-2488
    9,5 mm
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 946.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Manipolatore HYPERStack, in acciaio inox
    Manipolatore HYPERStack, in acciaio inox
    734-2491
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 30’860.00