VWR®, Omogeneizzatori
Questi omogeneizzatori compatti sono adatti per tutte le normali attività di dispersione e miscelazione intensiva. Le unità sono robuste e molto stabili, inoltre è semplice e sicuro cambiare gli aggregati, cioè le aste di dispersione da scegliere in base al campione da miscelare.
- Funzionamento semplice con interruttore on-off e controllo della velocità
- Controllo intelligente della velocità variabile per una lunga durata dell'attrezzatura
- Basso livello di rumore
- Supporto regolabile in altezza (disponibile come optional)
- Semplice sostituzione degli aggregati (aste di omogeneizzazione)
- I modelli M, L e XL sono caratterizzai da una elevata stabilità della velocità anche con variazioni di viscosità del mezzo
- Il modello XL offre protezione in caso di surriscaldamento, sovraccarico o altro tipo di blocco
Questo omogeneizzatore portatile S è ergonomico, leggero e ideale per una rapida rotazione di piccoli volumi di campione, da 0,1 a 300 ml.
L'omogeneizzatore M ha un involucro elegante e insonorizzato, che nasconde una potenza sufficiente per gestire una varietà di applicazioni in modo sicuro e rapido dalla preparazione dei campioni al test di formule e ricette di prodotti, per volumi di campioni da 0,1 a 5000 ml.
L'omogeneizzatore L è caratterizzato da un'elevata potenza di azionamento e un design elegante, la sua grande capacità di riserva significa che può essere utilizzato per preparare campioni con grandi volumi con la stessa facilità con cui campioni con piccoli volumi. È ideale per volumi di campione da 100 a 10000 ml.
L'omogeneizzatore XL è l'unità di azionamento più potente, con controllo continuo della velocità e velocità della punta elevate offre una soluzione per un'ampia gamma di applicazioni di miscelazione, ideale per volumi di campione da 2000 a 20000 ml.
Le applicazioni includono la macinazione di campioni di tessuti animali e umani in una varietà di fluidi e volumi, preparazione di campioni per l'estrazione e la dissoluzione di materiali organici, preparazione di campioni per procedure diagnostiche mediche e analisi del DNA, estrazioni di sistemi/sostanze da campioni di origine vegetale, distruzione delle cellule animali e umane e deagglomerazione delle strutture cellulari unite.
Ordering information: Fornito senza accessori.
- Descrizione:Omogeneizzatore XL portatile VWR®, velocità massima della punta: 22 m/s
- Seq:04
- Cat. No.:431-0293
- Elettrico:230 V, 50/60 Hz
- Livello sonoro:72 dB
- Peso:5 kg
- Intervallo di velocità:Max. 10000 min⁻¹
- Modello:XL
- Potenza nominale del motore:1100 W
- Volume H₂O:2000 - 20000 ml
- L×P×A:98×98×340 mm
Accessories
- DescrizionePer
- 431-0275Supporto con piastra in acciaio inossidabile con base, staffa regolabile in altezza per sostenere l'azionamento e il montaggio della base, 1 kgUnità di azionamento omogeneizzatore S VWR®1 * 1 ST - SFr. 301.00
- DescrizionePer
- 431-0274Aggiornamento del supporto con anello di sicurezza che impedisce l'abbassamento incontrollato dell'unità di azionamento. Può essere utilizzato anche per fissare l’altezza dell’unità di azionamento. Compatibile con il supporto 431-0276, 0,5 kgOmogeneizzatore M/L VWR®1 * 1 ST - SFr. 288.00
- DescrizionePer
- 431-0276Piastra di supporto con due aste di supporto. È possibile regolare l’altezza dell’unità di azionamento. Per una maggiore sicurezza, l'unità di azionamento non può essere regolata orizzontalmente. Disponibile aggiornamento del supporto, 4 kgUnità di azionamento M/L omogeneizzatore VWR®1 * 1 ST - SFr. 537.00
- DescrizionePer
- 431-0277Robusta piastra di supporto con due aste di supporto. È possibile regolare l’altezza dell’unità di azionamento. Per una maggiore sicurezza, l'unità di azionamento non può essere regolata orizzontalmente, 10,5 kgUnità di azionamento omogeneizzatore XL VWR®1 * 1 ST - SFr. 752.00