Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Omogeneizzatori
VWR®, Omogeneizzatori
Omogeneizzatore L portatile VWR®, velocità massima della punta: 35 m/s
Codice catalogo 431-0292
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Omogeneizzatori
Codice catalogo 431-0292
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Omogeneizzatori
VWR®, Omogeneizzatori
Omogeneizzatore L portatile VWR®, velocità massima della punta: 35 m/s
Price
SFr. 4’180.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Questi omogeneizzatori compatti sono adatti per tutte le normali attività di dispersione e miscelazione intensiva. Le unità sono robuste e molto stabili, inoltre è semplice e sicuro cambiare gli aggregati, cioè le aste di dispersione da scegliere in base al campione da miscelare.
  • Funzionamento semplice con interruttore on-off e controllo della velocità
  • Controllo intelligente della velocità variabile per una lunga durata dell'attrezzatura
  • Basso livello di rumore
  • Supporto regolabile in altezza (disponibile come optional)
  • Semplice sostituzione degli aggregati (aste di omogeneizzazione)
  • I modelli M, L e XL sono caratterizzai da una elevata stabilità della velocità anche con variazioni di viscosità del mezzo
  • Il modello XL offre protezione in caso di surriscaldamento, sovraccarico o altro tipo di blocco
Questo omogeneizzatore portatile S è ergonomico, leggero e ideale per una rapida rotazione di piccoli volumi di campione, da 0,1 a 300 ml.
L'omogeneizzatore M ha un involucro elegante e insonorizzato, che nasconde una potenza sufficiente per gestire una varietà di applicazioni in modo sicuro e rapido dalla preparazione dei campioni al test di formule e ricette di prodotti, per volumi di campioni da 0,1 a 5000 ml.
L'omogeneizzatore L è caratterizzato da un'elevata potenza di azionamento e un design elegante, la sua grande capacità di riserva significa che può essere utilizzato per preparare campioni con grandi volumi con la stessa facilità con cui campioni con piccoli volumi. È ideale per volumi di campione da 100 a 10000 ml.
L'omogeneizzatore XL è l'unità di azionamento più potente, con controllo continuo della velocità e velocità della punta elevate offre una soluzione per un'ampia gamma di applicazioni di miscelazione, ideale per volumi di campione da 2000 a 20000 ml.
Le applicazioni includono la macinazione di campioni di tessuti animali e umani in una varietà di fluidi e volumi, preparazione di campioni per l'estrazione e la dissoluzione di materiali organici, preparazione di campioni per procedure diagnostiche mediche e analisi del DNA, estrazioni di sistemi/sostanze da campioni di origine vegetale, distruzione delle cellule animali e umane e deagglomerazione delle strutture cellulari unite.
Ordering information: Fornito senza accessori.
Specifiche
  • Descrizione:
    Omogeneizzatore L portatile VWR®, velocità massima della punta: 35 m/s
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    431-0292
  • Elettrico:
    230 V, 50/60 Hz
  • Livello sonoro:
    85 dB
  • Peso:
    2,4 kg
  • Intervallo di velocità:
    Max. 30000 min⁻¹
  • Modello:
    L
  • Potenza nominale del motore:
    1000 W
  • Volume H₂O:
    100 - 10000 ml
  • L×P×A:
    75×75×253 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto con piastra in acciaio inossidabile con base, staffa regolabile in altezza per sostenere l'azionamento e il montaggio della base, 1 kg
    Supporto con piastra in acciaio inossidabile con base, staffa regolabile in altezza per sostenere l'azionamento e il montaggio della base, 1 kg
    431-0275
    Unità di azionamento omogeneizzatore S VWR®
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 301.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Aggiornamento del supporto con anello di sicurezza che impedisce l'abbassamento incontrollato dell'unità di azionamento. Può essere utilizzato anche per fissare l’altezza dell’unità di azionamento. Compatibile con il supporto 431-0276, 0,5 kg
    Aggiornamento del supporto con anello di sicurezza che impedisce l'abbassamento incontrollato dell'unità di azionamento. Può essere utilizzato anche per fissare l’altezza dell’unità di azionamento. Compatibile con il supporto 431-0276, 0,5 kg
    431-0274
    Omogeneizzatore M/L VWR®
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 288.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Piastra di supporto con due aste di supporto. È possibile regolare l’altezza dell’unità di azionamento. Per una maggiore sicurezza, l'unità di azionamento non può essere regolata orizzontalmente. Disponibile aggiornamento del supporto, 4 kg
    Piastra di supporto con due aste di supporto. È possibile regolare l’altezza dell’unità di azionamento. Per una maggiore sicurezza, l'unità di azionamento non può essere regolata orizzontalmente. Disponibile aggiornamento del supporto, 4 kg
    431-0276
    Unità di azionamento M/L omogeneizzatore VWR®
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 537.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Robusta piastra di supporto con due aste di supporto. È possibile regolare l’altezza dell’unità di azionamento. Per una maggiore sicurezza, l'unità di azionamento non può essere regolata orizzontalmente, 10,5 kg
    Robusta piastra di supporto con due aste di supporto. È possibile regolare l’altezza dell’unità di azionamento. Per una maggiore sicurezza, l'unità di azionamento non può essere regolata orizzontalmente, 10,5 kg
    431-0277
    Unità di azionamento omogeneizzatore XL VWR®
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 752.00