Solfanilammide
Bottle, 500 g
Codice catalogo APOSBIMB1014-500G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Solfanilammide
Codice catalogo APOSBIMB1014-500G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 63-74-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Aminobenzenesulphonamide
- Numero CAS:63-74-1
- Formula:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
- Numero MDL:MFCD00007939
- Molecular Weight:172.21 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:500 g