L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSBIB6314-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Codice catalogo APOSBIB6314-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 70-18-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
- Numero CAS:70-18-8
- Formula:C₁₀H₁₇N₃O₆S
- Numero MDL:MFCD00065939
- Molecular Weight:307.33 g/mol
- Punto di fusione:192…195 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



