L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Bottle, 25 g
APOSBIB6314-25G
: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
- :70-18-8
- :C₁₀H₁₇N₃O₆S
- :MFCD00065939
- :307.33 g/mol
- :192…195 °C
- :Refrigerata
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:25 g