DL-Serina
Bottle, 25 g
Catalog # APOSBIS2002-25G
Supplier: Apollo Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
- CAS Number:302-84-1
- Formula:C₃H₇NO₃
- MDL Number:MFCD00064223
- Molecular Weight:105.09 g/mol
- Melting Pt:240 °C (dec.)
- Storage Temperature:Ambiente
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:25 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



