Riboflavina
Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSBIR0613-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Riboflavina
Codice catalogo APOSBIR0613-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 83-88-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
- Numero CAS:83-88-5
- Formula:C₁₇H₂₀N₄O₆
- Numero MDL:MFCD00005022
- Molecular Weight:376.37 g/mol
- Punto di fusione:290 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:201-507-1
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:25 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



