Dimidio bromuro
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSBIP4354-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Dimidio bromuro
Codice catalogo APOSBIP4354-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 518-67-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
- Numero CAS:518-67-2
- Formula:C₂₀H₁₈BrN₃
- Numero MDL:MFCD00011757
- Molecular Weight:380.29 g/mol
- Punto di fusione:242…248 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-256-7
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



