Dimidio bromuro
Bottle, 1 g
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Dimidio bromuro
Codice catalogo APOSBIP4354-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 518-67-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
- Numero CAS:518-67-2
- Formula:C₂₀H₁₈BrN₃
- Numero MDL:MFCD00011757
- Molecular Weight:380.29 g/mol
- Punto di fusione:242…248 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-256-7
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:1 g



