Orders LinkContactUsLinkComponent
Bicina ≥99%
Bicina ≥99%
Bottle, 2,5 kg
Codice catalogo APOSBIB1151-2.5KG
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Bicina ≥99%
Codice catalogo APOSBIB1151-2.5KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  150-25-4
Bicina ≥99%
Bottle, 2,5 kg
Numero CAS:  150-25-4
Price
SFr. 236.00
Log in per disponibilità
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 7.6 - 9.0. Recommended for low temperature work.
Sinonimi:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • Numero CAS:150-25-4
  • Formula:C₆H₁₃NO₄
  • Numero MDL:MFCD00004295
  • Molecular Weight:163.17 g/mol
  • Punto di fusione:190 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-755-1
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    2,5 kg