Digitonin
Bottle, 250 mg
Codice catalogo APOSBID3301-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Digitonin
Codice catalogo APOSBID3301-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 11024-24-1
Vai a
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Sinonimi: Digitonin
- Numero CAS:11024-24-1
- Formula:C₅₆H₉₂O₂₉
- Numero MDL:MFCD00077729
- Molecular Weight:1229.312 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:234-255-6
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:250 mg