Biotin-PEG4-amine
Bottle, 250 mg
Codice catalogo APOSBIPG1209-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Biotin-PEG4-amine
Codice catalogo APOSBIPG1209-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 663171-32-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: N-(14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Amine-PEG4-Biotin, N-Biotinyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diamine, N-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
- Numero CAS:663171-32-2
- Formula:C₂₀H₃₈N₄O₆S
- Numero MDL:MFCD26142992
- Molecular Weight:462.606 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:250 mg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



