Dimidio bromuro
Bottle, 250 mg
Codice catalogo APOSBIP4354-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Dimidio bromuro
Codice catalogo APOSBIP4354-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 518-67-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
- Numero CAS:518-67-2
- Formula:C₂₀H₁₈BrN₃
- Numero MDL:MFCD00011757
- Molecular Weight:380.29 g/mol
- Punto di fusione:242…248 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-256-7
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:250 mg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



