Biotin-PEG4-amine
Bottle, 50 mg
Codice catalogo APOSBIPG1209-50MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Biotin-PEG4-amine
Codice catalogo APOSBIPG1209-50MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 663171-32-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: N-(14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Amine-PEG4-Biotin, N-Biotinyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diamine, N-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
- Numero CAS:663171-32-2
- Formula:C₂₀H₃₈N₄O₆S
- Numero MDL:MFCD26142992
- Molecular Weight:462.606 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:50 mg
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..