PP242 free base ≥99%
Bottle, 5 mg
Codice catalogo APOSBIFK0004-5MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
PP242 free base ≥99%
Codice catalogo APOSBIFK0004-5MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 1092351-67-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Torkinib, 2-[4-Amino-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-1H-indol-5-ol
- Numero CAS:1092351-67-1
- Formula:C₁₆H₁₆N₆O
- Numero MDL:MFCD12196869
- Molecular Weight:308.3 g/mol
- Punto di fusione:146…156 °C
- temperatura di conservazione:Congelamento
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 mg
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



