SILYL-319 HMDS-TMCS-PYRIDIN 20X1 ML 1 * 20 pezzi
Codice catalogo MANA701241.201
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
SILYL-319 HMDS-TMCS-PYRIDIN 20X1 ML 1 * 20 pezzi
Codice catalogo MANA701241.201
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Aghi ipodermici, Agani™
Nome del fornitore: TERUMO
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acido acetico glaciale 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Accessories for rotor for ROTO SILENTA 630 RS centrifuge
Nome del fornitore: Hettich