Rack per microprovette, J.T.Baker®
Rack per microprovette con strisce di 8 provette, 1,2 ml, Clear/blu, PP
Codice catalogo 45005-0000
Nome del fornitore: Avantor
Rack per microprovette, J.T.Baker®
Codice catalogo 45005-0000
Nome del fornitore: Avantor
Vai a
Product Details & Documents
Sistema per la conservazione sicura dei campioni.
- Fondo a V per un recupero ottimale del campione
- Provette o strisce individuali di 8 provette disponibili
- Tappetino sigillante Capmat a 96 pozzetti e strisce di 8 tappi a spina disponibili
- Rack ricaricabile con marcatura alfanumerica
- Non sterile
I rack per microprovette vengono fornite con provette incluse. Il rack può essere anche riempito con provette individuali disponibili separatamente. Ha un ingombro conforme allo standard SBS ed è compatibile con tutti i sistemi robotici attuali.
Documents
Avantor Cell Culture Solutions.pdf Avantor J.T.Baker® Robotic Consumables
Letteratura sul prodotto
TDS JTBaker MicroTube Rack
Scheda dati
Specifiche
- Capacità:1,2 ml
- Colore:Clear/blu
- Descrizione:Rack per microprovette con strisce di 8 provette
- Materiale:PP
- Cat. No.:45005-0000
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)