Automatisches Polarimeter mit externem Umwälz-Thermostat PT80. Modell: P8000-T80 . Skalen: Optische Rotation, Spezifische Rotation, Int. Zuckerskala, Konzentration, Benutzerdefiniert Messbereiche: +/-90° 259 °Z Auflösung: 0,001° 0,01 °Z Genauigkeit 1 * 1 ST
N° de catalogue KRUEP8000-T80
Fournisseur: A.KRÜSS Optronic
Frequently Bought Together