Condensers for REVOLVE 3M microscope
Turret condenser, long working distance universal, WD 27 mm, NA 0,55 aperture (five position rotating turret includes PHL, PH1, PH2, PH3 phase annuli)
Codice catalogo 630-3335
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Descrizione:Turret condenser, long working distance universal, WD 27 mm, NA 0,55 aperture (five position rotating turret includes PHL, PH1, PH2, PH3 phase annuli)
- Seq:02