Orders LinkContactUsLinkComponent
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T100
EBI 12-T100-eyelet, calibration points –20, 0, +60 and +134 °C, Ø 48×24H mm, T: –90…+150 °C, ±0,5 °C (–90…–40 °C); ±0,2 °C (–40…0 °C); ±0,1 °C (0…120 °C); ±0,05 °C (120…140 °C); ±0,1 °C (140…150 °C), 0,01 °C
Codice catalogo EBRO1340-6600-0100
Nome del fornitore:   EBRO
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T100
Codice catalogo EBRO1340-6600-0100
Nome del fornitore:  EBRO
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T100
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T100
EBI 12-T100-eyelet, calibration points –20, 0, +60 and +134 °C, Ø 48×24H mm, T: –90…+150 °C, ±0,5 °C (–90…–40 °C); ±0,2 °C (–40…0 °C); ±0,1 °C (0…120 °C); ±0,05 °C (120…140 °C); ±0,1 °C (140…150 °C), 0,01 °C
Price
SFr. 2’860.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Discover the EBI 12-T100 from ebro: a robust temperature data logger, ideal for independent routine checks in medicine, pharmaceuticals and production. Sterilisable and with a large measuring range for the optimal quality assurance.
  • Wide measuring range, –90 to +150 °C
  • High-quality PT1000 sensor (class A)
  • Robust IP 68 protection class: waterproof and vapour-tight
  • Supplied with calibration certificate
  • Sterilisable data logger
The EBI 12-T100 from ebro is a high-performance temperature data logger. Its impressive measuring range of –90 to +150 °C and the high-quality PT1000 sensor (class A) offer maximum precision and enable versatile applications from dry ice to steam sterilisers.
Thanks to its robust IP 68 protection class, it is waterproof and vapour-tight. Each device is supplied with a calibration certificate to ensure maximum accuracy.
Dimensions: 48Ø×24H mm.
Factory calibration certificate: –20, 0, 60 and 134 °C.
 : (EG) 1935/2004.
Specifiche
  • Range di misura:
    T: –90…+150 °C
  • Risoluzione:
    0,01 °C
  • Descrizione:
    EBI 12-T100-eyelet, calibration points –20, 0, +60 and +134 °C, Ø 48×24H mm
  • Seq:
    1
  • Accuratezza:
    ±0,5 °C (–90…–40 °C); ±0,2 °C (–40…0 °C); ±0,1 °C (0…120 °C); ±0,05 °C (120…140 °C); ±0,1 °C (140…150 °C)
  • Cat. No.:
    EBRO1340-6600-0100
  • Memoria dati - N. letture:
    100320
  • Peso:
    90 g
  • Modello:
    EBI 12-T100-Eyelet
  • Classe di protezione:
    IP 68
  • Sensore:
    PT1000, class A
  • Batteria:
    Lithium battery, 3,6 V
  • Intervalli di registrazione:
    250 ms - 24 hrs.
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Range di misura
    Risoluzione
    Accuratezza
    Disponibilità
    Price
  • EBRO1340-6601-0100
    EBI 12-T101, data logger for washer and disinfecter; calibration points –20 °C, 0 °C and +60 °C
    T: –90…+105 °C
    0,01 °C
    ±0,3 °C (0…105 °C)
    ±0,5 °C (–90 …–40 °C)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’930.00
  • EBRO1340-6658
    EBI 12-TP237, temperature and pressure data logger, calibration points 0 °C, +60 °C and +134 °C; 100 mbar and 3100 mbar (bei +25 °C); 3100 mbar (at +134 °C)
    T: 0…140 °C
    P: 1…4000 mbar
    0,01 °C
    1 mbar
    ±0,1 (0…140 °C)
    ±20 mbar
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2’850.00
  • EBRO1340-6601
    EBI 12-T101, Temperature data logger, pharmaceutical, medical and food applications (factory calibration certificate: –20 °C, 0 °C and +60 °C)
    T: –90…+105 °C
    0,01 °C
    ±0,5 °C (–90…–40 °C); ±0,3 °C (–40…105 °C)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2’090.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Battery replacement set EBI 12; 3× battery, 6× O-ring
    Battery replacement set EBI 12; 3× battery, 6× O-ring
    620-1693
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 226.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Battery replacement set EBI 12; 3× battery, 6× O-ring, 1× unscrewing aid EBI 12
    Battery replacement set EBI 12; 3× battery, 6× O-ring, 1× unscrewing aid EBI 12
    EBRO1100-0130
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 322.00 SFr.