Orders LinkContactUsLinkComponent
Human CD63 ELISA Kit
Human CD63 ELISA Kit
Human CD63 ELISA Kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB275099-1X96
Nome del fornitore:   Abcam
Human CD63 ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB275099-1X96
Nome del fornitore:  Abcam
Numero CAS:  
Human CD63 ELISA Kit
Human CD63 ELISA Kit
Human CD63 ELISA Kit, 96 tests
Numero CAS:  
Price
SFr. 704.00
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Human CD63 ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human CD63 with a sensitivity of 33 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Human CD63 ELISA Kit
  • Test per kit:
    96 tests
  • Tipo di test:
    Sandwich
  • Tempo ai risultati:
    1 hr 30 min
  • Range di rilevamento:
    46,9 - 3000 pg/ml
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Formato:
    Pre-coated
  • Sensibilità:
    33 pg/ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB275099-1X96
  • Metodo di rilevamento:
    Colorimetric
  • Target protein:
    CD63
  • Durata del test:
    One step
  • Tiipo del campione:
    Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
  • Temperatura di conservazione:
    4 °C