Mouse IL-2 ELISPOT Kit
Mouse IL-2 ELISPOT kit, 5×96 tests
Codice catalogo ABCAAB64031-5X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Mouse IL-2 ELISPOT kit is a ELISPOT kit for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Mouse IL-2 ELISPOT kit
- Test per kit:5×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB64031-5X96
- Forma:Pre-coated
- Simbolo dell'antigene:IL-2
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4 ℃
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Mouse
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



