Orders LinkContactUsLinkComponent
Human TNF alpha ELISPOT Kit
Human TNF alpha ELISPOT kit
  ABCAAB62945-5X96
 :   Abcam
Human TNF alpha ELISPOT Kit
  ABCAAB62945-5X96
 :  Abcam
 :  
Human TNF alpha ELISPOT Kit
Human TNF alpha ELISPOT Kit
Human TNF alpha ELISPOT kit
 :  
SFr. 1’580.00
1 * 1 KIT
Human TNF alpha ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human TNF alpha production in a single cell suspension.
  • Descrizione:
    Human TNF alpha ELISPOT kit
  • Cat. No.:
    ABCAAB62945-5X96
  • Forma:
    Pre-coated
  • Simbolo dell'antigene:
    TNF alpha
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Tiipo del campione:
    Suspension cells
  • Temperatura di conservazione:
    4 °C
  • Tempo di elaborazione:
    Multiple steps
  • Reattività delle specie:
    Human