Human TNF alpha ELISPOT Kit
Human TNF alpha ELISPOT kit
ABCAAB62945-5X96
: Abcam
Human TNF alpha ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human TNF alpha production in a single cell suspension.
- Descrizione:Human TNF alpha ELISPOT kit
- Cat. No.:ABCAAB62945-5X96
- Forma:Pre-coated
- Simbolo dell'antigene:TNF alpha
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human