Human Perforin ELISPOT Kit
Human Perforin ELISPOT kit
Codice catalogo ABCAAB62943-5X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Human Perforin ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human Perforin production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human Perforin ELISPOT kit
- Cat. No.:ABCAAB62943-5X96
- Forma:Pre-coated
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:+4 °C
- Tipo di anticorpi:Perforin
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human



