Human IL-10 ELISPOT Kits
Human IL-10 ELISPOT kit, 5×96 tests
Codice catalogo ABCAAB62937-5X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Human IL-10 ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human IL-10 production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human IL-10 ELISPOT kit
- Test per kit:5×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB62937-5X96
- Tipo di prodotto:Pre-coated
- Simbolo dell'antigene:IL-10
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4° C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human



