Human Interferon Gamma ELISPOT Kit
Human Interferon Gamma ELISPOT kit
Codice catalogo ABCAAB62899-5X96
Nome del fornitore: Abcam
Human Interferon Gamma ELISPOT Kit
Codice catalogo ABCAAB62899-5X96
Nome del fornitore: Abcam
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Human Interferon Gamma ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human Interferon Gamma production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human Interferon Gamma ELISPOT kit
- Cat. No.:ABCAAB62899-5X96
- Forma:Pre-coated
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:+4 °C
- Tipo di anticorpi:Interferon gamma
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



