Human CD62E ELISA Set (without plates)
Human CD62E ELISA Set (without plates), 10×96 tests
Catalog # ABCAAB47348-10X96
Supplier: Abcam
Jump to:
Product Details & Documents
Human CD62E ELISA Set (without plates) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human CD62E ELISA Set (without plates) in Human in Plasma, Cell culture supernatant, Serum samples.
Specifications
Specifications
- Descrizione:Human CD62E ELISA Set (without plates)
- Test per kit:10×96 tests
- Tipo di test:Sandwich
- Tempo ai risultati:2 h 15 min
- Range di rilevamento:1 - 32 ng/ml
- Primary antibody reactivity:Human
- Stato regolamentazione:RUO
- Formato:Pre-coated
- Sensibilità:0,5 ng/ml
- Cat. No.:ABCAAB47348-10X96
- Metodo di rilevamento:Colorimetric
- Target protein:CD62E
- Durata del test:Multiple steps
- Tiipo del campione:Plasma, Cell culture supernatant, Serum
- Temperatura di conservazione:4 °C
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..