Mouse IL-2 ELISPOT Set
Mouse IL-2 ELISPOT set, 15×96 tests
Codice catalogo ABCAAB46623-15X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Mouse IL-2 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Mouse IL-2 ELISPOT set
- Test per kit:15×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB46623-15X96
- Tipo di prodotto:Uncoated
- Simbolo dell'antigene:IL-2
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Mouse