Rat Interferon gamma ELISPOT Set
Rat Interferon gamma ELISPOT set, 10×96 tests
Codice catalogo ABCAAB46590-10X96
Nome del fornitore: Abcam
Rat Interferon gamma ELISPOT Set
Codice catalogo ABCAAB46590-10X96
Nome del fornitore: Abcam
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Rat Interferon gamma ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Rat Interferon gamma production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Rat Interferon gamma ELISPOT set
- Test per kit:10×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB46590-10X96
- Forma:Uncoated
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4 ℃
- Tipo di anticorpi:Interferon gamma
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Rat



