Human Granzyme B ELISPOT Set
Human Granzyme B ELISPOT set
Codice catalogo ABCAAB46581-10X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Human Granzyme B ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Granzyme B production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human Granzyme B ELISPOT set
- Cat. No.:ABCAAB46581-10X96
- Forma:Uncoated
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:+4 °C
- Tipo di anticorpi:Granzyme B
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human