Human IL-1 beta ELISPOT Set
Human IL-1 beta ELISPOT set, 15×96 tests
Codice catalogo ABCAAB46578-15X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Human IL-1 beta ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human IL-1 beta production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human IL-1 beta ELISPOT set
- Test per kit:15×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB46578-15X96
- Tipo di prodotto:Uncoated
- Simbolo dell'antigene:IL-1 beta
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4° C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human



