Orders LinkContactUsLinkComponent
Human IL-1 beta ELISPOT Set
Human IL-1 beta ELISPOT set, 20×96 tests
  ABCAAB46578-20X96
 :   Abcam
Human IL-1 beta ELISPOT Set
  ABCAAB46578-20X96
 :  Abcam
 :  
Human IL-1 beta ELISPOT Set
Human IL-1 beta ELISPOT Set
Human IL-1 beta ELISPOT set, 20×96 tests
 :  
SFr. 2’720.00
1 * 1 KIT
Human IL-1 beta ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human IL-1 beta production in a single cell suspension.
  • Descrizione:
    Human IL-1 beta ELISPOT set
  • Test per kit:
    20×96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB46578-20X96
  • Tipo di prodotto:
    Uncoated
  • Simbolo dell'antigene:
    IL-1 beta
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Tiipo del campione:
    Suspension cells
  • Temperatura di conservazione:
    4° C
  • Tempo di elaborazione:
    Multiple steps
  • Reattività delle specie:
    Human