Human Interferon gamma ELISPOT Set
Human Interferon gamma ELISPOT set, 15×96 tests
N° de catalogue ABCAAB46551-15X96
Fournisseur: Abcam
Aller à
Product Details & Documents
Human Interferon gamma ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Interferon gamma production in a single cell suspension.
Spécifications
Spécifications
- Descrizione:Human Interferon gamma ELISPOT set
- Test per kit:15×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB46551-15X96
- Forma:Uncoated
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4 ℃
- Tipo di anticorpi:Interferon gamma
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human
Spécifications