Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT set, 10×96 tests
Catalog # ABCAAB46550-10X96
Supplier: Abcam
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
- Descrizione:Human TNF alpha ELISPOT set
- Test per kit:10×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB46550-10X96
- Forma:Uncoated
- Simbolo dell'antigene:TNF alpha
- Stato regolamentazione:RUO
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human;Monkey