Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT set, 15×96 tests
Codice catalogo ABCAAB46550-15X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human TNF alpha ELISPOT set
- Test per kit:15×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB46550-15X96
- Forma:Uncoated
- Simbolo dell'antigene:TNF alpha
- Stato regolamentazione:RUO
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human;Monkey