Human IL-10 ELISPOT Set
Human IL-10 ELISPOT Set
Codice catalogo ABCAAB46549-20X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Human IL-10 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human IL-10 production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human IL-10 ELISPOT Set
- Cat. No.:ABCAAB46549-20X96
- Forma:Uncoated
- Simbolo dell'antigene:IL-10
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.