Human IL-10 ELISPOT Set
Human IL-10 ELISPOT Set
Codice catalogo ABCAAB46549-10X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Human IL-10 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human IL-10 production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human IL-10 ELISPOT Set
- Cat. No.:ABCAAB46549-10X96
- Forma:Uncoated
- Simbolo dell'antigene:IL-10
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human