Titanium micro serrefines
Strong clamp press, 125 g, Titanio, 13 mm, Serrated, Straight, 4×0,75 mm
Codice catalogo FSCI18555-04
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Titanium micro serrefines
Codice catalogo FSCI18555-04
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Strong clamp press, 125 g
- Lunghezza:13 mm
- Materiale:Titanio
- Stile punta:Serrated
- Tip size:4×0,75 mm
- Tip shape:Straight