Dilating forceps
Acciaio inossidabile, 120 mm, Angled (10°), Ø 0,2 mm
Codice catalogo FSCI18132-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Tip size:Ø 0,2 mm
- Tip shape:Angled (10°)