Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Acciaio inossidabile, 16 mm, Straight, 7,5×1,75 mm
Codice catalogo FSCI18040-33
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Variable clamp press, 5 - 15 g
- Lunghezza:16 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Tip size:7,5×1,75 mm
- Tip shape:Straight