Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Acciaio inossidabile, 11 mm, Straight, 5,5×1,5 mm
Codice catalogo FSCI18040-22
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Variable clamp press, 5 - 15 g
- Lunghezza:11 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Tip size:5,5×1,5 mm
- Tip shape:Straight