Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Acciaio inossidabile, 7 mm, Straight, 3,5×1 mm
Codice catalogo FSCI18040-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Variable clamp press, 5 - 15 g
- Lunghezza:7 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Tip size:3,5×1 mm
- Tip shape:Straight