Spring scissors, ceramic coated
Sharp, curved tips, 100 mm, 7 mm, 0,1 mm
Codice catalogo FSCI15751-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, ceramic coated
Codice catalogo FSCI15751-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of ceramic coated stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp, curved tips
- Lunghezza:100 mm
- Seq:01
- Tip size:0,1 mm
- Lunghezza lama:7 mm