Vannas spring scissors, round handled
Sharp, curved tips, 125 mm, 6 mm, 0,075 mm
Codice catalogo FSCI15401-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vannas spring scissors, round handled
Codice catalogo FSCI15401-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These stainless steel scissors have round handles that allow easy fingertip adjustments.
Specifiche
- Tipo:Sharp, curved tips
- Lunghezza:125 mm
- Seq:01
- Tip size:0,075 mm
- Lunghezza lama:6 mm