Trident II spring scissors
Sharp, straight tips, 80 mm, 8 mm, 0,2 mm
Codice catalogo FSCI15110-08
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Trident II spring scissors
Codice catalogo FSCI15110-08
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These stainless steel scissors have an innovative design for comfort and visibility.
Specifiche
- Tipo:Sharp, straight tips
- Lunghezza:80 mm
- Seq:02
- Tip size:0,2 mm
- Lunghezza lama:8 mm