Vannas spring scissors, microserrated
Sharp, curved tips, 85 mm, 4 mm, 0,1 mm, +
Codice catalogo FSCI15071-08
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vannas spring scissors, microserrated
Codice catalogo FSCI15071-08
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These stainless steel scissors are microserrated to minimise slippage.
Specifiche
- Tipo:Sharp, curved tips
- Lunghezza:85 mm
- Seq:02
- Serrated:+
- Tip size:0,1 mm
- Lunghezza lama:4 mm