Orders LinkContactUsLinkComponent
Dowell scissors
Dowell scissors
Angled up tips, 115 mm, 1 mm, 0,1 mm
Codice catalogo FSCI15042-11
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Dowell scissors
Codice catalogo FSCI15042-11
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dowell scissors
Dowell scissors
Angled up tips, 115 mm, 1 mm, 0,1 mm
Price
275.75 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Tipo:
    Angled up tips
  • Lunghezza:
    115 mm
  • Seq:
    01
  • Tip size:
    0,1 mm
  • Lunghezza lama:
    1 mm