Spring scissors, angled
Sharp, angled tips, 100 mm, 4 mm, 0,125 mm
Codice catalogo FSCI15010-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, angled
Codice catalogo FSCI15010-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These stainless steel spring scissors aid in cutting tissues from various angles.
Specifiche
- Tipo:Sharp, angled tips
- Lunghezza:100 mm
- Seq:02
- Tip size:0,125 mm
- Lunghezza lama:4 mm