Fine forceps, self-closing
Acciaio inossidabile, 115 mm, Curved, 0,20×0,12 mm
Codice catalogo FSCI11487-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine forceps, self-closing
Codice catalogo FSCI11487-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:115 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Tip size:0,20×0,12 mm
- Tip shape:Curved